주요 문서
203788
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolylphosphate, Disodium Salt
동의어(들):
5-Bromo-4-chloro-3-indolylphosphate, Disodium Salt, X-Phos, 2Na, BCIP, 2Na
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩665,028
₩665,028
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩665,028
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116133
NACRES:
NA.47
₩665,028
예상 입고일2025년 5월 21일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥99% (HPLC)
Quality Level
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
색상
white to off-white
solubility
water: 100 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])Oc1c2c(ccc(c2Cl)Br)Nc1
InChI
1S/C8H6BrClNO4P/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14/h1-3,11H,(H2,12,13,14)/p-2
InChI key
QRXMUCSWCMTJGU-UHFFFAOYSA-L
관련 카테고리
일반 설명
Substrate for visualizing alkaline phosphatase, including histochemical applications. When used together with nitroblue tetrazolium (NBT; Cat. No. 484235), produces purple insoluble end product that is read visually.
경고
Toxicity: Standard Handling (A)
재구성
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
기타 정보
Horwitz, J.P., et al. 1966. J. Med. Chem.9, 447.
법적 정보
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable