197331
Bcl-2 Inhibitor II, YC137
The Bcl-2 Inhibitor II, YC137, also referenced under CAS 810659-53-1, controls the biological activity of Bcl-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
동의어(들):
Bcl-2 Inhibitor II, YC137, 2-Methoxycarbonylamino-4-methylsulfanyl-butyric acid, 4-(4,9-dioxo-4,9-dihydronaphtho[2,3-d]thiazol-2-ylamino)-phenyl ester
분석
≥90% (HPLC)
양식
solid
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
protect from light
색상
red
solubility
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[s]1c2c(nc1Nc4ccc(cc4)OC(=O)C(NC(=O)OC)CCSC)C(=O)c3c(cccc3)C2=O
InChI
1S/C24H21N3O6S2/c1-32-24(31)26-17(11-12-34-2)22(30)33-14-9-7-13(8-10-14)25-23-27-18-19(28)15-5-3-4-6-16(15)20(29)21(18)35-23/h3-10,17H,11-12H2,1-2H3,(H,25,27)(H,26,31)
InChI key
SFDSXIZFOOBDMC-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
포장
경고
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable