196418
BAPTA, Tetrasodium Salt
Ca2+ chelator exhibiting a 105-fold greater affinity for Ca2+ .
동의어(들):
BAPTA, Tetrasodium Salt, 1,2- bis( o-Aminophenoxy)ethane-N,N,Nʹ,Nʹ-tetraacetic Acid, 4Na, 1,2-bis(o-Aminophenoxy)ethane-N,N,Nʹ,Nʹ-tetraacetic Acid, 4Na
양식
solid
반응 적합성
reagent type: chelator
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
색상
off-white
solubility
water: 10 mg/mL
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])c1c(cccc1)OCCOc2c(cccc2)N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
InChI
1S/C22H24N2O10.4Na/c25-19(26)11-23(12-20(27)28)15-5-1-3-7-17(15)33-9-10-34-18-8-4-2-6-16(18)24(13-21(29)30)14-22(31)32;;;;/h1-8H,9-14H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
ZWSMLJACYSGFKD-UHFFFAOYSA-J
일반 설명
경고
재구성
기타 정보
Li, L., et al. 1995. J. Cell Physiol. 163, 105.
Tymianski, M., et al. 1994. J. Neurophysiol. 72, 1973.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable