주요 문서
1.94500
Supelco
Acetone
for preparative purposes, EMPLURA®
동의어(들):
Acetone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
58.08
Beilstein:
635680
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
bp:
56 °C/760 mmHg (lit.)
vapor pressure:
184 mmHg ( 20 °C)
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
for extraction
for synthesis
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
설명
for analytical purposes
제품 라인
EMPLURA®
양식
liquid
expl. lim.
13.2 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
room temp
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Acetone′s luminesence intensity is dependent upon the solution components . The absorption of UV light by acetone, results in its photolysis and the production of radials .
포장
1.94500.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.94500.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.94500.9027: 25 L Minimum Order Quantity: 1
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17.0 °C - closed cup