주요 문서
1.93686
Supelco
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
EMPLURA®
동의어(들):
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
K4[Fe(CN)6] · 3H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
422.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
room temp
SMILES string
[Fe+2].[K+].[K+].[K+].[K+].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].O.O.O
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q6*-1;+2;4*+1;;;
InChI key
UTYXJYFJPBYDKY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable