주요 문서
1.93642
Supelco
Sodium disulfite
EMPLURA®
동의어(들):
Sodium disulfite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Na2O5S2
CAS Number:
Molecular Weight:
190.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)([O-])O[S](=O)[O-]
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)5-7(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.93642.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable