주요 문서
1.93625
Supelco
Potassium nitrate
EMPLURA®
동의어(들):
Potassium nitrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
KNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
101.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
room temp
SMILES string
[K+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Flame over circle
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable