주요 문서
1.06537
Supelco
Sodium nitrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
동의어(들):
Sodium nitrate, Nitric acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
NNaO3
CAS Number:
Molecular Weight:
84.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-554-3
NACRES:
NA.21
분석:
≥99.5% (alkalimetric)
Grade:
ACS reagent
양식:
solid
Grade
ACS reagent
Quality Level
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
제품 라인
EMSURE®
분석
≥99.5% (alkalimetric)
양식
solid
효능
1267 mg/kg LD50, oral (Rat)
불순물
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.5-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
308 °C
density
2.26 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1200 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.0005%
iodate (IO3-): ≤0.0005%
nitrite (NO2-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
양이온 미량물
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0003%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.002%
NH4+: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI key
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
결합
Replaces: SX0655; SX0655-1; SX0655-7
분석 메모
Assay (alkalimetric): ≥ 99.5 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water; 25 °C): 5.5 - 8.0
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Iodate: ≤ 0.0005 %
Nitrite (NO₂): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.002 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
Flame over circleExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash