주요 문서
1.93605
Supelco
Potassium phosphate monobasic
EMPLURA®
동의어(들):
Potassium phosphate monobasic, Monopotassium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, prim.-Potassium phosphate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
KH2PO4
CAS Number:
Molecular Weight:
136.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품 라인
EMPLURA®
mp
252.6 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
room temp
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.93605.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93605.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93605.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable