주요 문서
1.93410
Supelco
Ascorbic acid
EMPLURA®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352205
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
room temp
포장
1.93410.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93410.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93410.9026: 25 kg, Minimum order quantity: 1
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable