주요 문서
1.93246
Supelco
Ammonium sulfate
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Ammonium sulfate, Mascagnite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(NH4)2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
132.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352314
Grade:
ACS reagent
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
ACS reagent
제품 라인
EMPARTA®
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
room temp
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93246.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93246.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93246.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable