주요 문서
1.93214
Supelco
tri-Sodium phosphate dodecaydrate
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Sodium phosphate tribasic dodecahydrate, TSP, Trisodium phosphate (tert) dodecahydrate, Trisodium phosphate dodecahydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Na3PO4 · 12H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
380.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade:
ACS reagent
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Grade
ACS reagent
density
1.62 g/mL at 25 °C
저장 온도
room temp
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI key
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.93214.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93214.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93214.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable