The product is supplied as serum. The concentration varies from lot to lot and is reported on the Certificate of Analysis. Past lots have ranged from 350 - 550 ug/mL based on titer values. Please use the link below to access a Certificate:
https://www.emdmillipore.com/product/Anti-Apolipoprotein-E-Goat-pAb,EMD_BIO-178479#anchor_COA
추천 제품
생물학적 소스
goat
Quality Level
항체 형태
serum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
liquid
포함
≤0.1% sodium azide as preservative
종 반응성
human, rat, mouse
제조업체/상표
Calbiochem®
저장 조건
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
동형
IgG
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
일반 설명
면역원
애플리케이션
Immunoprecipitation (see comments)
Free Floating Sections (see application references)
포장
경고
물리적 형태
재구성
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
-
What is the concentration for this antibody?
1 답변-
도움이 되었습니까?
-