16-321
Anti-KRAS Antibody
mouse monoclonal
동의어(들):
GTP- and GDP-binding peptide B, GTPase Hras, Ha-Ras1 proto-oncoprotein, Ras family small GTP binding protein H-Ras, Transforming protein p2, c-has/bas p21 protein, c-ras-Ki-2 activated oncogene, p19 H-RasIDX protein, transformation gene: oncogene HAMSV,
About This Item
추천 제품
제품명
Anti-Ras Magnetic Bead Conjugate Antibody, from mouse
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
종 반응성
mouse, human, rat
기술
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HRAS(3265) , KRAS(3845) , NRAS(4893)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
150 μg of this antibody has been reported to immunoprecipitate Ras.
Signaling
MAP Kinases
G-proteins
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
DO NOT FREEZE
분석 메모
A431 whole cell lysate
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2