제품명
Purospher® STAR Phenyl (2 µm) UHPLC Columns, L × I.D. 50 mm x 2.1 mm Hibar® HR UHPLC column
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L11
제품 라인
Purospher®
특징
endcapped: no
포장
1 ea of
라벨링 범위
12.5% Carbon loading
파라미터
1000 bar pressure
65 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
컬럼 길이 × I.D.
5 cm × 2.1 mm
표면적
330 m2/g
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
Phenyl bonding phase
입자 크기
2 μm
공극 크기
120 Å pore size
작동 pH 범위
1.5-10.5
분리 기술
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
저장 온도
no temp limit
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Enhanced selectivity for aromatic compounds
- Suitable for use with highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications