₩1,443,838
추천 제품
제품명
Ascentis® Phenyl HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L11
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped
제조업체/상표
Ascentis®
포장
1 ea of
라벨링 범위
19% Carbon loading
파라미터
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 4.6 mm
표면적
450 m2/g
표면 범위
5.2 μmol/m2
불순물
<5 ppm metals
Matrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
기질 활성군
phenyl phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å
작동 pH 범위
2-8
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Ascentis Phenyl provides superior separations in reversed-phase mode including 100% aqueous conditions. It may also be used in HILIC/ANP (aqueous normal phase) mode and shows low UV/MS bleed for gradient applications.
특징 및 장점
- 100% Aqueous Compatible
- ANP/HILIC and reversed-phase
- Low UV/MS bleed for gradient applications
- Alternate selectivity
법적 정보
가아드 카트리지
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable