1.50942
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
동의어(들):
TM=["LiChrospher"] C8 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
크기 선택
₩2,007,975
예상 입고일2025년 4월 02일세부사항
크기 선택
About This Item
₩2,007,975
예상 입고일2025년 4월 02일세부사항
추천 제품
제품명
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) LiChroCART™ 125-4, suitable for HPLC
Quality Level
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
suitable for USP L7
제품 라인
LiChrospher®
특징
endcapped: no
포장
pkg of 3 ea
라벨링 범위
12.5% Carbon loading
21.6% Carbon loading
파라미터
250 bar pressure
60 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
컬럼 길이 × I.D.
12.5 cm × 4 mm
표면적
350 m2/g
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
C18 bonding phase
C8 bonding phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å pore size
작동 pH 범위
2-7.5
분리 기술
reversed phase
저장 온도
no temp limit
일반 설명
분석 메모
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.0 - 2.0
법적 정보
Storage Class Code