주요 문서
1.50765
Supelco
SeQuant® ZIC®cHILIC Guard Column
column L 5 mm × 0.3 mm, 3 μm particle size
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115709
NACRES:
SB.52
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
material
column (glass lined stainless steel)
Agency
suitable for USP LL14
제품 라인
SeQuant®
특징
endcapped: no
파라미터
400 bar pressure
70 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable (Capillary LC)
mass spectrometry (MS): suitable (High)
컬럼 길이
5 mm × 0.3 mm
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
ZIC-cHILIC bonding phase
입자 크기
3 μm
작동 pH
2-8
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
저장 온도
no temp limit
일반 설명
SeQuant® ZIC-cHILIC is the ideal choice for separation of polar hydrophilic compounds. These guard columns protect your microbore separation column from contamination.
법적 정보
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany