제품명
Purospher® STAR NH2 (5 µm), L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L8
제품 라인
Purospher®
특징
endcapped: no
포장
1 ea of
라벨링 범위
3.5% Carbon loading
파라미터
250 bar pressure
60 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
컬럼 길이 × I.D.
25 cm × 4 mm
표면적
330 m2/g
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
NH2 bonding phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
120 Å pore size
작동 pH 범위
2-7.5
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
저장 온도
no temp limit
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
- Ultra-pure silica (99.999%)
- Low silanol activity
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
분석 메모
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 50000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): 0.5 – 1.8