제품명
Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm), L × I.D. 250 mm x 4 mm Hibar® RT HPLC column
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L7
제품 라인
Purospher®
특징
endcapped
포장
1 ea of
라벨링 범위
11.2% Carbon loading
파라미터
400 bar pressure
65 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
컬럼 길이 × I.D.
25 cm × 4 mm
표면적
330 m2/g
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
C8 bonding phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
120 Å pore size
작동 pH 범위
1.5-10.5
분리 기술
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
저장 온도
no temp limit
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- Good suitability for LC-MS applications
분석 메모
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 85000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): ≥ 1.0