주요 문서
14-660-M
Sigma-Aldrich
Itk Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Itk, amino acids 352-617. For use in Kinase Assays.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
human
Quality Level
100
300
재조합
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
분자량
Mw 34 kDa
제조업체/상표
Upstate®
기술
activity assay: suitable (kinase)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
유전자 정보
human ... ITK(3702)
일반 설명
N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Itk, amino acids 352-617.
Product Source: Human Itk expressed by baculovirus in Sf21 cells.
생화학적/생리학적 작용
Protein Target: Itk
포장
2 vials at 5μg each
품질
routinely evaluated by phosphorylation of MBP.
기타 정보
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
법적 정보
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable