문서
591653
Sigma-Aldrich
Methyl (3S)-(+)-3-(methyl-1H-indol-3-yl)-3-phenylpropionate
98%
동의어(들):
Methyl (3S)-(+)-3-(methyl-1H-indol-3-yl)-3-phenylpropanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H19NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
293.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
형태
solid
광학 활성
[α]20/D +36°, c = 1% in chloroform
광학 순도
ee: 99% (HPLC)
mp
89-93 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)C[C@@H](c1ccccc1)c2cn(C)c3ccccc23
InChI
1S/C19H19NO2/c1-20-13-17(15-10-6-7-11-18(15)20)16(12-19(21)22-2)14-8-4-3-5-9-14/h3-11,13,16H,12H2,1-2H3/t16-/m0/s1
InChI key
NFIUVSIKIXOXQK-INIZCTEOSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves