주요 문서
14-558-M
Sigma-Aldrich
PI3 Kinase (p120γ), 20 µg
For use in Kinase Assays.
동의어(들):
Active Kinase Protein, PI3 Kinase p120γ
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 μG
₩4,859,414
₩4,859,414
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 μG
₩4,859,414
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.26
₩4,859,414
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
벌크 견적 요청
생물학적 소스
human
Quality Level
분자량
Mw 130 kDa
제조업체/상표
Upstate®
기술
activity assay: suitable (kinase)
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
유전자 정보
human ... PIK3CG(5294)
일반 설명
N-terminal His6-tagged recombinant full-length human PI 3-kinase (p120γ).
포장
Also available in 250μg size as catalog # 14-558M - Call for pricing and availability.
품질
Routinely evaluated in the PIProfiler.
기타 정보
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
법적 정보
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
Nonradioactive methods for the assay of phosphoinositide 3-kinases and phosphoinositide phosphatases and selective detection of signaling lipids in cell and tissue extracts.
Gray, Alexander, et al.
Analytical biochemistry, 313, 234-245 (2003)