14-439-M
MAP Kinase 1/Erk1 Protein, active, 10 µg
Active, recombinant, full-length, human MAP Kinase 1/Erk1 containing an N-terminal GST tag, for use in Kinase Assays.
동의어(들):
ERT1, Extracellular signal-regulated kinase 2 (ERK-2), MAPK 1, Mitogen-activated protein kinase 1, p44 MAPK
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
human
Quality Level
재조합
expressed in E. coli
양식
liquid
분자량
Mw 69.9 kDa
제조업체/상표
Upstate®
기술
activity assay: suitable (kinase)
색상
colorless
solubility
water: soluble
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
유전자 정보
human ... MAPK3(5595)
일반 설명
Recombinant, full-length, human MAP Kinase 1/Erk1 containing an N-terminal GST tag
생화학적/생리학적 작용
포장
품질
물리적 형태
기타 정보
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2