주요 문서
1.44107
Millipore
Hycon® Blank Strip Kit
Empty Agar Strips, for use with RCS® High Flow Touch, suitable for air monitoring
동의어(들):
Hycon Ready-to-use Agar Strips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41113035
NACRES:
NA.74
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
양식
plate
특징
individually wrapped
포장
pkg of 50 units
제조업체/상표
HYCON®
응용 분야
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
호환성
for use with RCS® High Flow Touch
저장 온도
15-25°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Blank Strip Kit consists of empty, sealed strips manufactured in a controlled environment and is intended for applications where ready-to-use agar strips do not meet the user′s requirements. Open the wrapper at 1/3 by pealing back the plastic seal at the rounded side of the wrapper. Remove the strip from the wrapper. Fill the strip evenly with 10 mL of a pre-prepared agar medium by applying aseptic techniques and allow it to solidify. Replace the filled strip into the original wrapper and close the wrapper with the included cover slide until use. The strips are designed to be used with RCS® Air Samplers.
애플리케이션
Agar Strips are used for monitoring of ambient air and compressed gases with the RCS® Air Samplers.
법적 정보
HYCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10-13 - German Storage Class 10 to 13
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
식음료 업계에서의 HACCP 소독 관리는 제품 안전의 보장과 규정 준수에 중요합니다. 머크에서는 식음료 제조를 위한 소독 관리 및 위생 모니터링 절차에 사용되는 광범위한 제품을 제공합니다.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.