137058
1.37058
의약품 제조
1 of 10
Supelco
1.09141
Sodium hydroxide solution
43617
Sodium hydroxide concentrate
Sigma-Aldrich
2105
1.09137
SAFC
1.37159
DL-Dithiothreitol
1.37020
Sodium hydroxide
1.06498
S2770
4.80648
Sodium hydroxide solution 10 mol/L
8.17061
TWEEN® 80 (Polysorbate)
3 mmHg ( 37 °C)
500
EMPROVE® EXPERT
liquid
0,1 M
12.7 (20 °C in H2O)
1.00 g/cm3 at 20 °C
no temp limit
[OH-].[Na+]
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Danger
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
nwg
Not applicable
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능