Merck
1.37041
SAFC
Sodium hydroxide solution
5 M in solution, EMPROVE® EXPERT
의약품 제조
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NaOH
CAS Number:
Molecular Weight:
40.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352305
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® EXPERT
양식
liquid
농도
5 M in solution
저장 온도
no temp limit
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Suitable for cleaning in place
애플리케이션
Cleaning in place solution for resin and filters
특징 및 장점
This is one out of many other high quality GMP cleaning solution for the biomanufacturing process.
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Material Qualification Dossier
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Quality Management Dossier (Open Access)
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
Operational Excellence Dossier
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.