주요 문서
1.33011
Supelco
Chloride Standard Solution
traceable to SRM from NIST 2.50 mg/l Clˉ in H₂O
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116116
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
양식
liquid
특정 분석물질
chloride
기술
photometry: suitable
pH
7 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.
깨끗한 음용수는 식품 및 음료 생산에 있어서 필수적입니다. 본 기술 문서는 품질 및 안전을 위한 음용수의 화학적 및 미생물학적 검사에 대한 개요를 제공합니다.