주요 문서
1.01596
Supelco
Chemizorb® OH⁻
Absorbent and neutralizer for spilled alkalis, with indicator
동의어(들):
Absorbent for alkalis; Absorbent for bases
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KG
₩186,253
₩186,253
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 KG
₩186,253
About This Item
UNSPSC 코드:
47131905
NACRES:
NB.21
₩186,253
예상 입고일2025년 4월 03일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
양식
powder (or fine grains)
벌크 밀도
30‑70 g/100 mL
저장 온도
no temp limit
일반 설명
Absorbent and neutralizer for spilled alkalis, with indicator
분석 메모
Identity: passes test
Bulk density: 30 - 70 g/100 ml
capacity (for caustic solution): ≥ 75 %
법적 정보
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable