주요 문서
1.32264
Sigma-Aldrich
Boric acid
powder, Technipur®
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 KG
₩487,505
₩487,505
예상 입고일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 KG
₩487,505
About This Item
Linear Formula:
H3BO3
CAS Number:
Molecular Weight:
61.83
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.21
₩487,505
예상 입고일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
양식
powder
mp
160 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable