주요 문서
925063
Sigma-Aldrich
Silver carbonate
Technipur®, ≥99% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KG
₩3,945,001
5 KG
₩15,623,997
10 KG
₩28,178,938
₩3,945,001
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 KG
₩3,945,001
5 KG
₩15,623,997
10 KG
₩28,178,938
About This Item
Linear Formula:
Ag2CO3
CAS Number:
Molecular Weight:
275.75
Beilstein:
6936654
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
NACRES:
NA.23
분석:
≥99% trace metals basis
₩3,945,001
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
Quality Level
분석
≥99% trace metals basis
mp
210 °C (dec.) (lit.)
density
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Silver carbonate can be used to enhance the electrical conductivity of polystyrene based composite, which could be used in aerospace industry for anti-static applications. [1]
법적 정보
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Recent Review on Nanofluid/Nanocomposites for Solar Energy Storage.
Rashid F L, et al.
International Journal of Scientific & Engineering Research, 3(4), 780-789 (2020)