주요 문서
1.19995
Millipore
PharmPrep® P 100 RP-18e, 10µm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115709
제품 1.19995은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
material
spherical silica gel
파라미터
≤40 bar max. pressure
공극 크기
10 nm mean pore size
응용 분야
plasma purification
분리 기술
reversed phase
저장 온도
2-30°C
분석 메모
Carbon content: 17 - 21 %
Purity (Al): ≤ 50 ppm
Purity (Fe): ≤ 25 ppm
Purity (Na): ≤ 25 ppm
Extractable matter: ≤ 0.10 %
Specific surface area (BET): 320 - 400 m²/g
Pore volume: 0.8 - 0.9 ml/g
Pressure: ≤ 40 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 20000
Separation factor (Phenol/Pyridine): 1.8 - 3.0
Capacity factor (3-Nitroacetanilid): 2.9 - 3.9
Particle Size (d10): 5.0 - 8.0 µm
Particle Size (d50): 9.0 - 14.0 µm
Particle Size (d90): 13.0 - 21.0 µm
법적 정보
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable