주요 문서
1.19132
Millipore
PharmPrep® P 100 RP-8e, 10µm
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩151,200
₩151,200
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
크기 선택
보기 변경
10 G
₩151,200
About This Item
UNSPSC 코드:
41115709
₩151,200
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
material
spherical silica gel
Quality Level
파라미터
≤40 bar max. pressure
공극 크기
10 nm mean pore size
응용 분야
plasma purification
plasma purification
분리 기술
reversed phase
저장 온도
2-30°C
법적 정보
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable