제품명
Peroxide Test, reflectometric, 0.2-20.0 mg/L (H2O2), for use with REFLECTOQUANT®
설명
quantitative
Quality Level
제품 라인
Reflectoquant®
특정 분석물질
hydrogen peroxide
반응 적합성
reaction type: enzymatic reaction
reagent type: oxidant
측정 범위
0.2-20.0 mg/L (H2O2)
호환성
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
검출 방법
reflectometric
저장 온도
2-8°C
일반 설명
애플리케이션
- Application of copper (I) selective ligands for PET imaging of reactive oxygen species: This research uses peroxide detection in biomedical imaging to trace reactive oxygen species in vivo, aiding in the diagnosis and study of diseases associated with oxidative stress (Tada et al., 2024).
- Optimization of Pressurized Liquid Extraction (PLE) Parameters for Extraction of Bioactive Compounds: This study employs peroxide tests in the extraction of bioactive compounds from plant materials, enhancing the efficiency of natural product extraction processes (Chatzimitakos et al., 2024).
- Highly Sensitive, Easy-to-Use, One-Step Detection of Peroxide-, Nitrate- and Chlorate-Based Explosives: Developing highly sensitive detection methods for explosives using electron-rich Ni porphyrins, this application serves crucial roles in safety and security fields, demonstrating the versatility of peroxide tests (Brockmann et al., 2024).
결합
분석 메모
Assay
- standard 1:
1.8 - 2.2 mg/l
- standard 2: 6.3 - 7.7 mg/l
- standard 3: 13.5 - 16.5 mg/l
법적 정보
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
소독 관리와 올바른 소독제 선택법에 대해 알아봅시다. 광도측정법 및 반사광측정법에 기반한 방법론과 기기 중에서 다양하게 선택할 수 있습니다.
프로토콜
Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
Hydrogen peroxide용 표준용액 조제
관련 콘텐츠
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.
식음료 업계에서의 HACCP 소독 관리는 제품 안전의 보장과 규정 준수에 중요합니다. 머크에서는 식음료 제조를 위한 소독 관리 및 위생 모니터링 절차에 사용되는 광범위한 제품을 제공합니다.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.