주요 문서
1.15959
Supelco
Amberlite IRA-67 Ion Exchange Resin
15-50 mesh
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NB.21
제품 1.15959은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
Ion exchanger Amberlite IRA-67, (weakly basic anion exchanger), OH⁻ form
Quality Level
양식
beads
기술
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable (weakly basic)
Matrix
styrene-divinylbenzene
기질 활성군
Carboxymethyl
입자 크기
300-1180 μm
분리 기술
reversed phase
저장 온도
15-25°C
일반 설명
(weakly basic anion exchanger), OH⁻ form
분석 메모
Description: moist white spherules
Total capacity: ≥ 1.5 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
법적 정보
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable