주요 문서
1.14946
Supelco
Rectangular cells 10 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121813
NACRES:
SE.11
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
optical glass vial
기술
photometry: suitable
호환성
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
검출 방법
photometric
저장 온도
2-30°C
일반 설명
Spectroquant®
These rectangular cells are suitable for methods using light in the visible range in all photometers with a cell holder for 10 mm rectangular cells. They can be used for the measurement of our Spectroquant tests or any customized method.
법적 정보
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
문서
Optical density measurement of bacterial cells at 600 nm using pre-programmed method in Spectroquant® Prove spectrophotometers.
BCA protein assay or Smith assay to determine protein concentration in a sample using Spectroquant® Prove photometers.
프로토콜
Spectroquant® Prove용 Gardner 색 측정에 대한 광도측정법의 적용.
APHA 10200-H는 추출용액의 측정에 대해 기술합니다. 위에서 명시한 시약을 이용하여 분석 방법을 영점 조정하면 분석용 정제수를 이용하여 분석 방법을 영점 조정했을 때와 비교 시 흡광도에 차이가 없었습니다. 그러므로 분석 방법을 영점 조정할 때 분석용 정제수 사용이 가능합니다.
방법: 색도가 있는 물 및 폐수용 분광광도법, ADMI 가중직교법
Phthalein 유도체를 이용하여 광도측정법으로 측정
모두 보기