주요 문서
1.14944
Supelco
Rectangular cells 50 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121813
NACRES:
SE.11
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
material
optical glass vial
기술
photometry: suitable
호환성
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
검출 방법
photometric
저장 온도
2-30°C
일반 설명
Spectroquant®
These rectangular cells are suitable for methods using light in the visible range in all photometers with a cell holder for 50 mm rectangular cells. They can be used for the measurement of our Spectroquant tests or any customized method.
법적 정보
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10-13 - German Storage Class 10 to 13
문서 라이브러리 방문
프로토콜
APHA 10200-H는 추출용액의 측정에 대해 기술합니다. 위에서 명시한 시약을 이용하여 분석 방법을 영점 조정하면 분석용 정제수를 이용하여 분석 방법을 영점 조정했을 때와 비교 시 흡광도에 차이가 없었습니다. 그러므로 분석 방법을 영점 조정할 때 분석용 정제수 사용이 가능합니다.
방법: 색도가 있는 물 및 폐수용 분광광도법, ADMI 가중직교법
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
광도측정 검사 및 투명하게 여과된 시료를 이용하여 445 nm에서 결과를 측정해서 물에 함유된 Selenium을 정량화.
모두 보기