주요 문서
1131158
Millipore
ProSep®-vA High Capacity 1 x 2 mL
Antibody purification
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
eCl@ss:
32011308
Quality Level
제조업체/상표
Prosep®
기술
protein purification: suitable
입자 크기
74-125 μm
법적 정보
PROSEP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°C)
Not applicable