주요 문서
1.12276
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) oxide
99+
동의어(들):
Neodymium(III) oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Nd2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
336.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
EC 인덱스 번호:
215-214-1
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Quality Level
양식
solid
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
2272 °C
density
7.24 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1200 kg/m3
저장 온도
no temp limit
SMILES string
[Nd+3].[Nd+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Nd.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
PLDDOISOJJCEMH-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable