문서
203858
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) oxide
99.99% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Nd2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
336.48
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
eCl@ss:
38160603
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
99.99% trace metals basis
형태
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: neodymium
density
7.24 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/2Nd.3O
InChI key
HBPPDPSYLUIKHU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
문서
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.