주요 문서
1.11116
Supelco
pH Test
Phenol red solution MColortest®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116116
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
pH
7.0-7.3 (20 °C in H2O)
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
분석 메모
Application test: conforms
법적 정보
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°C)
Not applicable