product name
Bromide bromate solution, for 1000 ml, c(Br₂) = 0,05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Quality Level
제품 라인
Titrisol®
형태
liquid
반응 적합성
reaction type: Redox Reactions
농도
0.05 M
기술
titration: suitable
pH
12.8 (20 °C in H2O)
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
관련 카테고리
법적 정보
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 1
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable