주요 문서
1.09900
Supelco
Ammonium thiocyanate solution
c(NH₄SCN) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for 1000 mL titration solution, Titrisol®
동의어(들):
Ammonium sulfocyanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352301
NACRES:
NA.21
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
Ammonium thiocyanate solution, for 1000 ml, c(NH₄SCN) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Quality Level
제품 라인
Titrisol®
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: Redox Reactions
농도
0.1 M
기술
titration: suitable
pH
4.5 (20 °C in H2O)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
애플리케이션
  • 3D printed polycaprolactone/β-tricalcium phosphate/carbon nanotube composite: Investigated for its physical properties and biocompatibility, offering potential enhancements in 3D printing applications for tissue engineering (Wang et al., 2024).
  • Core decompression with β-tri-calcium phosphate grafts and platelet-rich plasma: Used for treating avascular necrosis of the femoral head, demonstrating improved clinical outcomes by enhancing bone regeneration and vascularization (Lyu et al., 2023).
법적 정보
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable