주요 문서
1.09895
Supelco
Titriplex® solution B
1 ml = 10 mg CaO/l using 100 ml of water, concnetrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
동의어(들):
Alkaline, determination
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352401
NACRES:
NA.21
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
Titriplex® solution B, for the determination of alkaline earth in water (hardness), 1 ml = 10 mg CaO/l (≙ 1 German degrees of hardness) using 100 ml of water for 1000 ml Titrisol®
Quality Level
제품 라인
Titrisol®
양식
liquid
pH
7.5 (20 °C in H2O)
density
1.10 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
15-25°C
법적 정보
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
표적 기관
Respiratory Tract
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable