주요 문서
1.08216
SAFC
Trehalose
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352201
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable