Merck
2-Propanol
2-Propanol 용매
2-Propanol은 2차 알코올이며, 아이소프로판올, 이소프로필 알코올 또는 sec-프로필 알코올로도 알려져 있습니다. 투명한 무색의 극성 유기 용매이며 약한 냄새가 있습니다. 2-Propanol은 물, 유기 용매, 다양한 극성 및 비극성 물질과 섞일 수 있어 광범위한 용해도를 갖는 다용도 용매입니다. 화학 반응, 추출, 크로마토그래피 기술에서 용매로 널리 사용됩니다. 산업 응용분야에서는 부동액, 속건성 오일, 속건성 잉크에 사용됩니다. 또한 고무, 셸락, 에센셜 오일을 위한 용매로도 사용되며, 다양한 연료 전지에서 연료의 대체물로 사용할 수 있습니다. 분자생물학에서 2-Propanol은 포유류 조직에서 DNA 및 RNA 침전을 위한 생체시약으로 사용됩니다.
2-Propanol은 이온 교환 크로마토그래피, 고성능 액체 크로마토그래피(HPLC), 고성능 액체 크로마토그래피-질량분석법(HPLC-MS)에서 생물학적 매트릭스 및 기타 화합물을 분리하기 위해 이동상으로서 사용됩니다. 메틸 이소부틸 케톤 전처리에서 전구물질로도 사용될 수 있고, 유기 휘발성 불순물의 분석을 위해서 사용될 수 있습니다.
분석 화학에서의 2-Propanol
HPLC에서의 2-Propanol 
Isopropanol은 HPLC 분리에서 이동상의 성분으로 사용됩니다. 기타 용매와 결합하여 특정 크로마토그래피 조건을 획득할 수 있습니다.
가스 크로마토그래피에서의 2-Propanol 
Isopropanol은 샘플을 가스 크로마토그래피 시스템에 분주하기 전에 용해하거나 희석하기 위해 사용됩니다. 가스 크로마토그래피 분석 이전에 유도체화 반응에서 시약으로도 활용됩니다.
조제용 크로마토그래피에서의 2-Propanol
조제용 크로마토그래피는 대량의 화합물을 분리 및 정제하기 위해 사용되는 기술입니다. Isopropanol은 조제용 크로마토그래피 컬럼에 시료 로딩을 하기 위해 이동상 조성 성분으로 사용됩니다.
액체 크로마토그래피를 위한 Gradient 등급 2-Propanol
Isopropanol은 보통 이동상의 조성이 시간에 따라 변화하는 경우에 gradient elution법에서 사용됩니다. 다른 용매와 Isopropanol을 결합하여 그라디언트를 활용함으로써 분석물질과 다양한 극성물질이 함유된 복잡한 혼합물의 효과적인 분리를 달성할 수 있습니다.
표준 물질로서의 2-Propanol
Isopropanol은 가스 크로마토그래피를 통해 약초 제제의 휘발성 용매를 측정할 때 제약상의 2차 표준 물질로 사용됩니다. 2-Propanol의 USP 표준 물질은 특화된 품질 검사 및 분석에서 사용됩니다. 또한, Isopropanol은 담배 분석을 위한 표준 물질로도 사용됩니다.
Deuterated 2-Propanol
2-Propanol-d8은 isopropanol 의 중수소화 유도체이며 2-iodopropane-d7의 전처리에 사용됩니다. 벤조페논의 삼중항 붕괴상수, 삼중항 수명, 광환원 속도상수를 평가하기 위한 용매로도 사용됩니다.
Isotopic/Labelled 2-Propanol
표지된 2-Propanol (2-프로판올-1,3-13C2)은 생체 내 대사 과정을 조사하기 위해 자기 공명 분광법(MRS) 또는 양전자 방출 단층촬영술(PET) 같은 영상 기술에 사용될 수 있습니다.
Anhydrous 2-Propanol
Anhydrous 2-Propanol은 건조 시약이나 건조제로 사용될 수 있으며, 합성 반응에서 촉매 또는 시약 전달을 위한 운반체나 매질로 사용될 수 있습니다. 알코올 및 카복실산에서 에스테르 및 에테르를 합성할 때에도 용매로 사용될 수 있습니다.