주요 문서
1.06507
Supelco
Sodium dithionite
for analysis EMSURE®
동의어(들):
Sodium dithionite, Sodium hydrosulfite, Sodium hypodisulfite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Na2O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
174.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-890-0
분석:
≥85.0% (iodometric)
양식:
powder
solubility:
250 g/L (slow decomposition)
Quality Level
제품 라인
EMSURE®
분석
≥85.0% (iodometric)
양식
powder
autoignition temp.
>200 °C
효능
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C (decomposition)
전이 온도
flash point >100 °C
solubility
250 g/L (slow decomposition)
density
2.5 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1250 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.01%
양이온 미량물
Fe: ≤0.002%
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
결합
Replaces: SX0530; SX0530-1
분석 메모
Assay (iodometric): ≥ 85 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
212.0 °F
Flash Point (°C)
> 100 °C