Merck
1.06444
SAFC
Sodium chloride
EMPROVE® API Ph Eur,BP,JP,USP
의약품 제조
동의어(들):
Halite, NaCl
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 KG
₩109,100
₩109,100
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 KG
₩109,100
About This Item
Linear Formula:
NaCl
CAS Number:
Molecular Weight:
58.44
Beilstein:
3534976
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-598-3
₩109,100
예상 입고일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
vapor pressure
1.3 hPa ( 865 °C)
제품 라인
EMPROVE® API
양식
solid
효능
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C
mp
801 °C (lit.)
solubility
358 g/L
벌크 밀도
1140 kg/m3
응용 분야
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
저장 온도
2-25°C
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
We provide industry-leading production know-how and comprehensive regulatory support for high-quality APIs, backed by nearly 200 years of experience. From a complete portfolio of innovative folates to custom synthesis, our customized and scalable solutions meet your specific production needs. As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
애플리케이션
Sodium chloride is used in ophthalmic, dialysis, clinical nutrition and infusion solutions. Sodium chloride Emprove® API is manufactured according to ICH Q7 guidelines. A CEP is available.
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
Elemental Impurities Information
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
API Information Package
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
혜택 자세히 보기 Emprove®프로그램 구독권은 다음을 제공합니다
이러한 문서를 이용할 수 없는 이유는?
Emprove® 자료는 제약 생산자의 등록 과정 및 위험성 평가 활동을 지원하도록 의도된 정보 그리고 기밀 정보를 포함합니다. 열람하기 원하시면 문의 사항 하십시오.