1.06384
Sodium carbonate decahydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, E 500
의약품 제조
동의어(들):
Sodium carbonate decahydrate, Soda, Sodium Carbonate decahydrate
About This Item
추천 제품
Grade
reagent
Quality Level
Agency
BP
Ph. Eur.
제품 라인
EMPROVE® ESSENTIAL
양식
solid
pH
11-12 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
33 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
210 g/L
density
1.44 g/cm3 at 20 °C
응용 분야
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
저장 온도
15-25°C
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
일반 설명
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
애플리케이션
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
Emprove® 프로그램이란?
Emprove® 프로그램은 자사의 필터 그리고 일회용 구성품, 제약용 원료 물질 및 시작 물질의 종합적이고 빈틈없는 문건을 제공하는 체계입니다.
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
무료 - 다운로드하려면 로그인하십시오
구독하거나 수수료를 지급하시면 이용 가능