주요 문서
1.05649
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄
glass plate, plate L × W 10 cm × 20 cm
동의어(들):
High-performance Thin-layer Chromatography Plates
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 UNITS
₩437,364
₩437,364
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 UNITS
₩437,364
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NB.21
₩437,364
예상 입고일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
material
glass plate
silica gel 60 matrix
Quality Level
특징
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
포장
pkg of 25 plates
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
레이어 두께
200 μm
플레이트 길이 × 너비
10 cm × 20 cm
저장 온도
2-30°C
일반 설명
Glass plates 20 x 10 cm